Kobalt 1.000 mg/l Co in dil. kyselině dusičné standard pro ICP
Dodavatel: CPACHEM
C012.2NP.L1
C012.2NP.L25
C012.2NP.L5
C012.2NP.L03
ACSDC012.2NP.L1EA
0
CZK
ACSDC012.2NP.L1
ACSDC012.2NP.L25
ACSDC012.2NP.L5
ACSDC012.2NP.L03
Kobalt 1.000 mg/l Co in dil. kyselině dusičné standard pro ICP
Standardy
Standardy kationické
Standardy - kobalt