Ruthenium(III) chloride hydrate
Dodavatel: abcr
|
Nebezpečí
|
AB101280.0005
AB101280.0025
ABCRAB101280.0005EA
0
CZK
ABCRAB101280.0005
ABCRAB101280.0025
Ruthenium(III) chloride hydrate
Ruthenium(III) chloride hydrate
Vzorec:
Cl₃Ru·xH₂O Bod tání: > 300 °C Hustota: 3,11 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00149844 CAS číslo: 14898-67-0 EINECS: 233-167-5 UN: 3260 ADR: 8,III |