Síran hořečnatý heptahydrát 99-102% (by EDTA titration), crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
2500.1000EA
3610
CZK
2500.1000
2500-07
2500-05
Síran hořečnatý heptahydrát 99-102% (by EDTA titration), crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Síran hořečnatý heptahydrát
Vzorec:
MgSO₄·7H₂O MW: 246,48 g/mol Bod tání: 1124 °C Hustota: 1,67 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149785 CAS číslo: 10034-99-8 EINECS: 231-298-2 Merck Index: 13,05715 |
Výsledky specifikačního testu
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | 99.0 - 102.0% |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | ≤0.005% |
Assay (MgSO₄7H₂O) (by EDTA titrn) | 99.0 - 102.0 % |
Insoluble Matter | ≤ 0.005 % |
pH of 5% Solution at 25°C | 5.0 - 7.0 |
Nitrate (NO₃) | ≤ 0.002 % |
Ammonium (NH₄) | ≤ 0.002 % |
Calcium (Ca) | ≤ 0.02 % |
Potassium (K) | ≤ 0.005 % |
Sodium (Na) | ≤ 0.005 % |
Strontium (Sr) | ≤ 0.005 % |
Chloride (Cl) | ≤ 5 ppm |
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤ 5 ppm |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤ 5 ppm |
Trace Impurities - Manganese (Mn) | ≤ 5.0 ppm |
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs |