Síran železito-amonný dodekahydrát 98.5-101.0% (by iodometry), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
|
Varování
|
1988-01EA
6510
CZK
1988-01
1988-07
Síran železito-amonný dodekahydrát 98.5-101.0% (by iodometry), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Síran železito-amonný dodekahydrát
Crystals. Lot analysis on label.
Vzorec:
NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O Bod varu: 230 °C (1013 hPa) Bod tání: 39…41 °C Hustota: 1,71 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00150004 CAS číslo: 7783-83-7 EINECS: 233-382-4 Merck Index: 12,00549 |
Výsledky specifikačního testu
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | 98.5 - 102.0 % |
Store in a dry, cool place away from sunlight. |
|
Assay (FeNH₄(SO₄)₂·12H₂O) (by iodometry) | 98.5 - 102.0 % |
Insoluble Matter | ≤0.01 % |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Nitrate (NO₃) | ≤0.01 % |
Calcium (Ca) | ≤0.01 % |
Copper (Cu) | ≤0.003 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.005 % |
Potassium (K) | ≤0.005 % |
Sodium (Na) | ≤0.02 % |
Zinc (Zn)(by AAS) | ≤0.003 % |
Ferrous Iron | Passes Test |
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs |