2,2'-Dipyridyl disulphide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1,2-Di(pyridin-2-yl)disulphane, 2,2'-Dithiodipyridine
M-Clarity™ quality level = MQ200
143049-1G
143049-25G
143049-500G
143049-5G
SIAL143049-1GEA
1130
CZK
SIAL143049-1G
SIAL143049-25G
SIAL143049-500G
SIAL143049-5G
2,2'-Dipyridyl disulphide, Sigma-Aldrich®
2,2'-Dipyridyl disulphide
Vzorec:
C₁₀H₈N₂S₂ Bod varu: 348 °C (1013 hPa) Bod tání: 57…61 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00006287 CAS číslo: 2127-03-9 EINECS: 218-343-1 |