Molybden ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
46943.GH
46943.HW
46943.HX
46943.GHEA
2920
CZK
46943.GH
46943.HW
46943.HX
Molybden ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Molybden
Vzorec:
Mo MW: 95.94 Bod varu: 3617 Bod tání: 2622 Hustota: 10.28 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003465 CAS číslo: 7439-98-7 EINECS: 231-107-2 Merck Index: 12,06317 |