Tisk…
Fosforečnan draselný, anhydrous, Reagent Grade
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
0645-100GEA 3130 CZK
0645-100G 0645-500G
Fosforečnan draselný, anhydrous, Reagent Grade
Fosforečnan draselný
Vzorec: K₃O₄P
Bod tání: 1340 °C
Hustota: 2,564 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036295
CAS číslo: 7778-53-2
EINECS: 231-907-1
Merck Index: 12,07830
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Heavy Metals ≤0.001%
Insolubles ≤0.02%
Iron ≤0.003%
Purity ≥97%