6-Hydroxy-5-nitronicotinic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
669679-1G
669679-5G
SIAL669679-1GEA
0
CZK
SIAL669679-1G
SIAL669679-5G
6-Hydroxy-5-nitronicotinic acid, Sigma-Aldrich®
6-Hydroxy-5-nitronicotinic acid
Vzorec:
C₆H₄N₂O₅ MW: 184,1100 g/mol |
MDL Number:
MFCD02180840 CAS číslo: 6635-31-0 |