Tisk…
Monomethyl phthalate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
374880250 374881000
ACRO374880250EA 4010 CZK
ACRO374880250 ACRO374881000
Monomethyl phthalate 98%
Monomethyl phthalate
Vzorec: C₉H₈O₄
Bod tání: 81…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002466
CAS číslo: 4376-18-5
EINECS: 224-476-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 86 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %