Tisk…
3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A13305.06 A13305.03 A13305.14
A13305.06EA 3380 CZK
A13305.06 A13305.03 A13305.14
3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile 96%
3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile
Purity: 96% CAS No.: 55406-13-8 Molecular Formula: C6H5NS Formula Weight: 123.18 Refractive Index: 1.5530 Boiling Point: 91-93°/12mm UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00052086
Vzorec: C₆H₅NS
Bod varu: 91…93 °C (12 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052086
CAS číslo: 55406-13-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III