4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H28405.14
H28405.06
H28405.14EA
6660
CZK
H28405.14
H28405.06
4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline ≥98%
4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Purity: 98%
CAS No.: 13790-39-1
Molecular Formula: C10H9ClN2O2
Formula Weight: 224.65
Melting Point: 184-187°
MDL No.: MFCD01570172
Vzorec:
C₁₀H₉ClN₂O₂ MW: 224,65 g/mol Bod tání: 184…187 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01570172 CAS číslo: 13790-39-1 |