Tisk…
Bis(2-methoxyethyl)amine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
B48207-1L B48207-250ML
SIALB48207-1LEA 17050 CZK
SIALB48207-1L SIALB48207-250ML
Bis(2-methoxyethyl)amine, Sigma-Aldrich®
Bis(2-methoxyethyl)amine
Vzorec: C₆H₁₅NO₂
MDL Number: MFCD00025906
CAS číslo: 111-95-5
EINECS: 203-923-9