2,6-Diamino-9,10-anthraquinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2,6-Diaminoanthracene-9,10-dione
M-Clarity™ quality level = MQ100
D12007-100G
D12007-5G
SIALD12007-100GEA
6980
CZK
SIALD12007-100G
SIALD12007-5G
2,6-Diamino-9,10-anthraquinone, Sigma-Aldrich®
2,6-Diamino-9,10-anthraquinone
Vzorec:
C₁₄H₁₀N₂O₂ MW: 238,2414 g/mol |
MDL Number:
MFCD00001234 CAS číslo: 131-14-6 EINECS: 205-013-7 |