Tisk…
1,2-Diamino-9,10-anthraquinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D11582-100G D11582-25G D11582-5G
SIALD11582-100GEA 7640 CZK
SIALD11582-100G SIALD11582-25G SIALD11582-5G
1,2-Diamino-9,10-anthraquinone, Sigma-Aldrich®
1,2-Diamino-9,10-anthraquinone
Vzorec: C₁₄H₁₀N₂O₂
MDL Number: MFCD00001219
CAS číslo: 1758-68-5
EINECS: 217-156-2