3-(4-Methoxybenzoyl)propionic acid 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A18210.06
A18210.14
A18210.06EA
1260
CZK
A18210.06
A18210.14
3-(4-Methoxybenzoyl)propionic acid 98+%
3-(4-Methoxybenzoyl)propionic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 3153-44-4
Molecular Formula: C11H12O4
Formula Weight: 208.21
Melting Point: 147-151°
Beilstein Reference: 785074
Vzorec:
C₁₁H₁₂O₄ Bod tání: 147…151 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002795 CAS číslo: 3153-44-4 EINECS: 221-593-4 |