Ethyl-2-methylnicotinate ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 2-methylnicotinate
L03256.06
L03256.14
L03256.06EA
2440
CZK
L03256.06
L03256.14
Ethyl-2-methylnicotinate ≥97%
Ethyl-2-methylnicotinate
Purity: 97%
CAS No.: 1721-26-2
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Flash Point: 102°(215°F)
Refractive Index: 1.5050
Odour: Recognizable
Boiling Point: 107-108°/13mm
Beilstein Reference: 118200
MDL No.: MFCD00006336
Vzorec:
C₉H₁₁NO₂ MW: 165,19 g/mol Bod varu: 107…108 °C (13 mmHg) Hustota: 1,070 Bod vzplanutí: 102 °C (215 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006336 CAS číslo: 1721-26-2 EINECS: 217-013-4 |