5-Methylisophthalic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B25496.06
B25496.03
B25496.06EA
2480
CZK
B25496.06
B25496.03
5-Methylisophthalic acid ≥98%
5-Methylisophthalic acid
Purity: 98%
CAS No.: 499-49-0
Molecular Formula: C9H8O4
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 296-300°
MDL No.: MFCD00013986
Vzorec:
C₉H₈O₄ Bod tání: 296…300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013986 CAS číslo: 499-49-0 EINECS: 207-881-2 |