Tisk…
Methyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-fluoro-3-hydroxybenzoate
B25683.14 B25683.06
B25683.14EA 7110 CZK
B25683.14 B25683.06
Methyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate ≥98%
Methyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate
Purity: 98+% CAS No.: 214822-96-5 Molecular Formula: C8H7FO3 Formula Weight: 170.14 Melting Point: 89-91° MDL No.: MFCD06797457
Vzorec: C₈H₇FO₃
MW: 170.14 g/mol
Bod tání: 89…91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797457
CAS číslo: 214822-96-5