Homophthalic anhydride ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A15538.09
A15538.18
A15538.09EA
1860
CZK
A15538.09
A15538.18
Homophthalic anhydride ≥97%
Homophthalic anhydride
Purity: 97+%
CAS No.: 703-59-3
Molecular Formula: C9H6O3
Formula Weight: 162.14
Melting Point: 140-144°
Beilstein Reference: 5244
Vzorec:
C₉H₆O₃ Bod tání: 140…144 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006894 CAS číslo: 703-59-3 EINECS: 211-873-4 |