Homophthalic anhydride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
156300050
156300250
156301000
ACRO156300050EA
1160
CZK
ACRO156300050
ACRO156300250
ACRO156301000
Homophthalic anhydride 98%
Homophthalic anhydride
Vzorec:
C₉H₆O₃ Bod tání: 140…144 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00006894 CAS číslo: 703-59-3 EINECS: 211-873-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Light yellow to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration excess NaOH | ≥97.5 % |
Phosphate (PO4) | ≤0.003 % |
Insoluble matter | ≤0.05 % |