Tisk…
1-Bromo-2,4,6-tri-tert-butylbenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Bromo-1,3,5-tri-tert-butylbenzene
407097-1G 407097-5G
SIAL407097-1GEA 3130 CZK
SIAL407097-1G SIAL407097-5G
1-Bromo-2,4,6-tri-tert-butylbenzene, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-2,4,6-tri-tert-butylbenzene
Vzorec: C₁₈H₂₉Br
MW: 325,3300 g/mol
MDL Number: MFCD00191861
CAS číslo: 3975-77-7