Tisk…
2,6-Dimethyl-4-nitroanisole ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methoxy-1,3-dimethyl-5-nitrobenzene
H26204.03 H26204.06
H26204.03EA 1050 CZK
H26204.03 H26204.06
2,6-Dimethyl-4-nitroanisole ≥99%
2,6-Dimethyl-4-nitroanisole
Purity: 99% CAS No.: 14804-39-8 Molecular Formula: C9H11NO3 Formula Weight: 181.19 Melting Point: 85-92° MDL No.: MFCD00024537
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
Bod tání: 85…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024537
CAS číslo: 14804-39-8