1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
592161-10G
592161-1G
SIAL592161-10GEA
8130
CZK
SIAL592161-10G
SIAL592161-1G
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
Vzorec:
C₁₄H₂₁Br MW: 269,23 g/mol |
MDL Number:
MFCD00796945 CAS číslo: 22385-77-9 |