Tisk…
4-(2-Methoxyethyl)phenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: p-(2-Methoxyethyl) phenol
B23548.09 B23548.18
B23548.09EA 1470 CZK
B23548.09 B23548.18
4-(2-Methoxyethyl)phenol ≥98%
4-(2-Methoxyethyl)phenol
Purity: 98% CAS No.: 56718-71-9 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.19 Melting Point: 43-45° MDL No.: MFCD00017537
Vzorec: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Bod tání: 43…45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017537
CAS číslo: 56718-71-9
EINECS: 260-354-9