Tisk…
Benzyl methyl ether ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (Methoxymethyl)benzene
B23490.09 B23490.18
B23490.09EA 1410 CZK
B23490.09 B23490.18
Benzyl methyl ether ≥97%
Benzyl methyl ether
Purity: 99% CAS No.: 538-86-3 Molecular Formula: C6H5CH2OCH3 Formula Weight: 122.17 Flash Point: 56°(133°F) Refractive Index: 1.5015 Melting Point: -53° Boiling Point: 173-175° Merck Reference: 14,1140 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00025901
Vzorec: C₈H₁₀O
MW: 122.17 g/mol
Bod varu: 173…175 °C
Bod tání: –53 °C
Hustota: 0.940
Bod vzplanutí: 56 °C (133 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025901
CAS číslo: 538-86-3
EINECS: 208-705-7
UN: 3271
ADR: 3 III