Tisk…
Benzyl chloromethyl ether 75%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: ((Chloromethoxy)methyl)benzene
376950100 376950500 376952500
ACRO376950100EA 1070 CZK
ACRO376950100 ACRO376950500 ACRO376952500
Benzyl chloromethyl ether 75%
Benzyl chloromethyl ether
Vzorec: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Bod varu: 102 °C (14 mmHg)
Hustota: 1,13 g/cm³
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000886
CAS číslo: 3587-60-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥70 %