3-Hydroxy-o-toluic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Hydroxy-2-methylbenzoic acid
L13743.06
L13743.03
L13743.06EA
3360
CZK
L13743.06
L13743.03
3-Hydroxy-o-toluic acid ≥97%
3-Hydroxy-o-toluic acid
Purity: 97%
CAS No.: 603-80-5
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Odour: Odourless
Melting Point: 142-146°
Beilstein Reference: 2613791
MDL No.: MFCD00671541
Vzorec:
C₈H₈O₃ MW: 152.15 g/mol Bod tání: 142…146 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00671541 CAS číslo: 603-80-5 |