Tisk…
4-Bromobenzyl methyl ether, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Bromo-4-(methoxymethyl)benzene
680419-10G 680419-1G
SIAL680419-10GEA 6980 CZK
SIAL680419-10G SIAL680419-1G
4-Bromobenzyl methyl ether, Sigma-Aldrich®
4-Bromobenzyl methyl ether
Vzorec: C₈H₉BrO
MW: 201,0600 g/mol
MDL Number: MFCD09265134
CAS číslo: 1515-88-4