6-Bromo-2,3-difluorotoluene 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Bromo-3,4-difluoro-2-methylbenzene
H32941.03
H32941.06
H32941.03EA
2710
CZK
H32941.03
H32941.06
6-Bromo-2,3-difluorotoluene 95%
6-Bromo-2,3-difluorotoluene
Purity: 97%
CAS No.: 847502-81-2
Molecular Formula: C7H5BrF2
Formula Weight: 207.02
Refractive Index: 1.5105
Vzorec:
C₇H₅BrF₂ MW: 207,02 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07777161 CAS číslo: 847502-81-2 |