Tisk…
5-Bromo-2,4-difluorotoluene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2,4-difluoro-5-methylbenzene
H32155.06 H32155.14
H32155.06EA 2530 CZK
H32155.06 H32155.14
5-Bromo-2,4-difluorotoluene ≥98%
5-Bromo-2,4-difluorotoluene
Purity: 98% CAS No.: 159277-47-1 Molecular Formula: C7H5BrF2 Formula Weight: 207.02 MDL No.: MFCD15144620
Vzorec: C₇H₅BrF₂
MW: 207.02 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15144620
CAS číslo: 159277-47-1