Tisk…
2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H33757.03 H33757.06
H33757.03EA 3180 CZK
H33757.03 H33757.06
2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid ≥97%
2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃F₂NO₄
Bod tání: 145…147 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03425705
CAS číslo: 116465-48-6