2-Bromo-1,3-dimethoxybenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B25485.14
B25485.06
B25485.03
B25485.14EA
8310
CZK
B25485.14
B25485.06
B25485.03
2-Bromo-1,3-dimethoxybenzene ≥98%
2-Bromo-1,3-dimethoxybenzene
Purity: 98%
CAS No.: 16932-45-9
Molecular Formula: C8H9BrO2
Formula Weight: 217.06
Melting Point: 91-94°
MDL No.: MFCD07780177
Vzorec:
C₈H₉BrO₂ Bod tání: 91…94 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07780177 CAS číslo: 16932-45-9 |