4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,5-Dimethoxy-4-chloroaniline
L04202.14
L04202.22
L04202.14EA
1120
CZK
L04202.14
L04202.22
4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline ≥98%
4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline
Purity: 98%
CAS No.: 6358-64-1
Molecular Formula: C8H10ClNO2
Formula Weight: 187.63
Flash Point: 163°(325°F)
Melting Point: 118-121°
Beilstein Reference: 880445
MDL No.: MFCD00014893
Vzorec:
C₈H₁₀ClNO₂ MW: 187,63 g/mol Bod tání: 118…121 °C Bod vzplanutí: 163 °C (325 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014893 CAS číslo: 6358-64-1 EINECS: 228-782-0 |