Tisk…
Ruthenium, černý ≥99.9% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
12354.04 12354.09
12354.04EA 8450 CZK
12354.04 12354.09
Ruthenium, černý ≥99.9% (metals basis)
Ruthenium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-18-8 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011207
Vzorec: Ru
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011207
CAS číslo: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,08452