křemík, powder, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
215619-1KG
215619-250G
215619-50G
SIAL215619-1KGEA
14480
CZK
SIAL215619-1KG
SIAL215619-250G
SIAL215619-50G
křemík, powder, Sigma-Aldrich®
křemík
Vzorec:
Si Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00085311 CAS číslo: 7440-21-3 EINECS: 231-130-8 UN: 1346 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,08635 |