Tisk…
2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L06461.03 L06461.06
L06461.03EA 841 CZK
L06461.03 L06461.06
2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride ≥97%
2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 56946-83-9 Molecular Formula: C4HCl3O2S2 Formula Weight: 251.54 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5970 Boiling Point: 256-257° Beilstein Reference: 1285315 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00051665
Vzorec: C₄HCl₃O₂S₂
MW: 251,54 g/mol
Bod varu: 256…257 °C
Hustota: 1,697
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051665
CAS číslo: 56946-83-9
UN: 3265
ADR: 8,II