4-Methoxy-N-methylaniline 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
177220010
177220100
ACRO177220010EA
1140
CZK
ACRO177220010
ACRO177220100
4-Methoxy-N-methylaniline 98%
4-Methoxy-N-methylaniline
Vzorec:
C₈H₁₁NO Bod varu: 135…136 °C (19 mmHg) Bod tání: 33…36 °C Bod vzplanutí: 110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008399 CAS číslo: 5961-59-1 EINECS: 227-735-1 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to grey-brown Low melting crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 33 to 36 °C |
GC | ≥97.5 % |
HPLC | ≥98.5 % |