Tisk…
4,5-Difluorosalicylaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-4,5-difluorobenzaldehyde, 4,5-Difluoro-2-hydroxybenzaldehyde
H32680.MD H32680.03
H32680.MDEA 1900 CZK
H32680.MD H32680.03
4,5-Difluorosalicylaldehyde ≥98%
4,5-Difluorosalicylaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 199287-52-0 Molecular Formula: C7H4F2O2 Formula Weight: 158.11 Melting Point: 68-72° MDL No.: MFCD08458005
Vzorec: C₇H₄F₂O₂
Bod tání: 68…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458005
CAS číslo: 199287-52-0