Methyl-3,3-dimethoxypropionate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Methyl 3,3-dimethoxypropanoate, Methyl 3,3-dimethoxypropionate
M-Clarity™ quality level = MQ100
288322-25G
288322-5G
SIAL288322-25GEA
2680
CZK
SIAL288322-25G
SIAL288322-5G
Methyl-3,3-dimethoxypropionate, Sigma-Aldrich®
Methyl-3,3-dimethoxypropionate
Vzorec:
C₆H₁₂O₄ MW: 148,16 g/mol |
MDL Number:
MFCD00010650 CAS číslo: 7424-91-1 EINECS: 231-055-0 |