Tisk…
Methyl-3,3-dimethoxypropionate 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3,3-dimethoxypropanoate, Methyl 3,3-dimethoxypropionate
264340050 264340250
ACRO264340050EA 666 CZK
ACRO264340050 ACRO264340250
Methyl-3,3-dimethoxypropionate 99%
Methyl-3,3-dimethoxypropionate
Vzorec: C₆H₁₂O₄
MW: 148,16 g/mol
Bod varu: 166 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,06 g/cm³
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010650
CAS číslo: 7424-91-1
EINECS: 231-055-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4090 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %