Tisk…
2-Methoxy-5-methylbenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
642908-1G 642908-5G
SIAL642908-1GEA 1430 CZK
SIAL642908-1G SIAL642908-5G
2-Methoxy-5-methylbenzonitrile, Sigma-Aldrich®
2-Methoxy-5-methylbenzonitrile
Vzorec: C₉H₉NO
MW: 147,1700 g/mol
MDL Number: MFCD03425693
CAS číslo: 53078-70-9