Tisk…
Dimethyl-3-nitrophthalate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L06715.06 L06715.14
L06715.06EA 2240 CZK
L06715.06 L06715.14
Dimethyl-3-nitrophthalate ≥98%
Dimethyl-3-nitrophthalate
Purity: 98% CAS No.: 13365-26-9 Molecular Formula: C10H9NO6 Formula Weight: 239.19 Melting Point: 67-70° Beilstein Reference: 1885570
Vzorec: C₁₀H₉NO₆
Bod tání: 67…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017184
CAS číslo: 13365-26-9