Tisk…
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: D(-)-4-Hydroxyphenylglycine, H-D-Phg(4-OH)-OH, (R)-(-)-2-(4-Hydroxyphenyl)glycine, (-)-4-Hydroxy-D-phenylglycine, D-(-)-p-Hydroxyphenylglycine
201320250 201321000
ACRO201320250EA 1510 CZK
ACRO201320250 ACRO201321000
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine 98+%
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
Vzorec: C₈H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004262
CAS číslo: 22818-40-2
EINECS: 245-247-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -155° to -161° (20°C, 589 nm) (c=1, 1N HCl)
Titration with HClO4 ≥98.0 %