Tisk…
4-Methyl-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Fomepizole
222569-1G 222569-5G
SIAL222569-1GEA 3600 CZK
SIAL222569-1G SIAL222569-5G
4-Methyl-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
4-Methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₆N₂
MW: 82,11 g/mol
MDL Number: MFCD00005245
CAS číslo: 7554-65-6
EINECS: 231-445-0