4-Methyl-1H-pyrazole ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 97+%
CAS No.: 7554-65-6
Molecular Formula: C4H6N2
Formula Weight: 82.11
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.4945
Melting Point: 13°
Boiling Point: 204-207°
Beilstein Reference: 105204
Merck Reference: 14,4216
MDL No.: MFCD00005245
Vzorec:
C₄H₆N₂ Bod varu: 204…207 °C Bod tání: 13 °C Hustota: 1,018 Bod vzplanutí: 96 °C (204 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005245 CAS číslo: 7554-65-6 EINECS: 231-445-0 Merck Index: 14,4216 |