4-Methyl-1H-pyrazole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
206970010
206970050
206970250
ACRO206970010EA
2510
CZK
ACRO206970010
ACRO206970050
ACRO206970250
4-Methyl-1H-pyrazole 97%
4-Methyl-1H-pyrazole
Vzorec:
C₄H₆N₂ Bod varu: 99…100 °C (6 mmHg) Hustota: 0,99 g/cm³ Bod vzplanutí: 96 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005245 CAS číslo: 7554-65-6 EINECS: 231-445-0 UN: 1760 ADR: 8,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4920 to 1.4980 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |