3,3-Dimethylpiperidine 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
H25753.03
H25753.MD
H25753.06
H25753.03EA
5670
CZK
H25753.03
H25753.MD
H25753.06
3,3-Dimethylpiperidine 95%
3,3-Dimethylpiperidine
Purity: 95%
CAS No.: 1193-12-0
Molecular Formula: C7H15N
Formula Weight: 113.20
Flash Point: 26°(79°F)
Refractive Index: 1.4475
Odour: Amine-like
Boiling Point: 134-136°
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00005995
Vzorec:
C₇H₁₅N MW: 113,20 g/mol Bod varu: 134…136 °C Hustota: 0,81 Bod vzplanutí: 26 °C (79 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005995 CAS číslo: 1193-12-0 EINECS: 214-767-6 ADR: 3,III |