2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L19056.14
L19056.06
AB165343.0005
L19056.14EA
3060
CZK
L19056.14
L19056.06
ABCRAB165343.0005
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97%
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Purity: 97%
CAS No.: 1195-66-0
Molecular Formula: C7H15BO3
Formula Weight: 158.01
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.4100
Boiling Point: 120°/228mm
Beilstein Reference: 2827758
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD03093086
Vzorec:
C₇H₁₅BO₃ Bod varu: 120 °C (228 mmHg) Hustota: 0,966 Bod vzplanutí: 46 °C (114 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03093086 CAS číslo: 1195-66-0 ADR: 3,III |