Tisk…
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
417149-100ML 417149-25ML 417149-5ML
SIAL417149-100MLEA 6530 CZK
SIAL417149-100ML SIAL417149-25ML SIAL417149-5ML
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Sigma-Aldrich®
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Vzorec: C₉H₁₉BO₃
MDL Number: MFCD00192241
CAS číslo: 61676-62-8