Tisk…
Chlorobis(3,5-dimethylphenyl)phosphine tech. 90%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Bis(3,5-dimethylphenyl)chlorophosphine
H25885.06 H25885.03
H25885.06EA 12150 CZK
H25885.06 H25885.03
Chlorobis(3,5-dimethylphenyl)phosphine tech. 90%, technická kvalita
Chlorobis(3,5-dimethylphenyl)phosphine
Purity: 90% CAS No.: 74289-57-9 Molecular Formula: C16H18ClP Formula Weight: 276.75 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD01630841
Vzorec: C₁₆H₁₈ClP
MW: 276,75 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01630841
CAS číslo: 74289-57-9
UN: 3261
ADR: 8,II